Learn More
Abnova™ Human HTR1E Partial ORF (NP_000856.1, 206 a.a. - 276 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003354-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16166481
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: YHAAKSLYQKRGSSRHLSNRSTDSQNSFASCKLTQTFCVSDFSTSDPTTEFEKFHASIRIPPFDNDLDHPG
Especificaciones
Especificaciones
NP_000856.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.55kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YHAAKSLYQKRGSSRHLSNRSTDSQNSFASCKLTQTFCVSDFSTSDPTTEFEKFHASIRIPPFDNDLDHPG
RUO
HTR1E
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3354
HTR1E (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
5-HT1E
HTR1E
Recombinant
wheat germ expression system