Learn More
Abnova™ Human HTR1A Partial ORF (NP_000515, 1 a.a. - 36 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003350-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106481
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MDVLSPGQGNNTTSPPAPFETGGNTTGISDVTVSYQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_000515
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
29.7kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDVLSPGQGNNTTSPPAPFETGGNTTGISDVTVSYQ
RUO
HTR1A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3350
HTR1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
5-HT1A/5HT1a/ADRB2RL1/ADRBRL1
HTR1A
Recombinant
wheat germ expression system