Learn More
Abnova™ Human HOXB9 Partial ORF (NP_076922.1, 1 a.a. - 98 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_076922.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3219
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16024175
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003219-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16034175
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003219-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is a member of the Abd-B homeobox family and encodes a protein with a homeobox DNA-binding domain. It is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The encoded nuclear protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in cell proliferation and differentiation. Increased expression of this gene is associated with some cases of leukemia, prostate cancer and lung cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: MSISGTLSSYYVDSIISHESEDAPPAKFPSGQYASSRQPGHAEHLEFPSCSFQPKAPVFGASWAPLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTW
Especificaciones
Especificaciones
NP_076922.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOX-2.5/HOX2/HOX2E
HOXB9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3219
HOXB9 (Human) Recombinant Protein (Q02)
MSISGTLSSYYVDSIISHESEDAPPAKFPSGQYASSRQPGHAEHLEFPSCSFQPKAPVFGASWAPLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTW
RUO
HOXB9