Learn More
Abnova™ Human HORMAD2 Full-length ORF (NP_689723.1, 1 a.a. - 307 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00150280-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198593
  • 359.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 09-08-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MATAQLSHCITIHKASKETVFPSQITNEHESLKMVKKLFATSISCITYLRGLFPESSYGERHLDDLSLKILREDKKCPGSLHIIRWIQGCFDALEKRYLRMAVLTLYTDPMGSEKVTEMYQFKFKYTKEGATMDFDSHSSSTSFESGTNNEDIKKASVLLIRKLYILMQDLEPLPNNVVLTMKLHYYNAVTPHDYQPLGFKEGVNSHFLLFDKEPINVQVGFVSTGFHSMKVKVMTEATKVIDLENNLFRENSTTEIAHQGLDCDEEEECNDHIQRMNFVCSQQSSECSRKKRKVSEPVKVFIPNRK
Especificaciones
Especificaciones
NP_689723.1
Liquid
150280
HORMAD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MATAQLSHCITIHKASKETVFPSQITNEHESLKMVKKLFATSISCITYLRGLFPESSYGERHLDDLSLKILREDKKCPGSLHIIRWIQGCFDALEKRYLRMAVLTLYTDPMGSEKVTEMYQFKFKYTKEGATMDFDSHSSSTSFESGTNNEDIKKASVLLIRKLYILMQDLEPLPNNVVLTMKLHYYNAVTPHDYQPLGFKEGVNSHFLLFDKEPINVQVGFVSTGFHSMKVKVMTEATKVIDLENNLFRENSTTEIAHQGLDCDEEEECNDHIQRMNFVCSQQSSECSRKKRKVSEPVKVFIPNRK
RUO
HORMAD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC26710
HORMAD2
Yes