Learn More
Abnova™ Human HIC1 Partial ORF (NP_006488.2, 627 a.a. - 705 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003090-Q02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054125
  • 359.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-08-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
Especificaciones
Especificaciones
NP_006488.2
Liquid
3090
HIC1 (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZBTB29/hic-1
HIC1
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.32kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
RUO
HIC1