missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HESX1 Partial ORF (NP_003856.1, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

Nombre HESX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 37.84kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199345
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008820-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 22-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109355
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008820-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 22-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a conserved homeobox protein that is a transcriptional repressor in the developing forebrain and pituitary gland. Mutations in this gene are associated with septooptic dysplasia, HESX1-related growth hormone deficiency, and combined pituitary hormone deficiency. [provided by RefSeq]

Sequence: MSPSLQEGAQLGENKPSTCSFSIERILGLDQKKDCVPLMKPHRPWADTCSSSGKDGNLCLHVPNPPSGISFPSVVDHPMPEERASKYENYFSASERLSLKRELSWYRGRR
Especificaciones

Especificaciones

HESX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
37.84kDa
SDS
Product Certifications