Learn More
Abnova™ Human HECTD2 Partial ORF (NP_877497, 331 a.a. - 440 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00143279-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16171977
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: HPPLIPYTDFYNSTLDHIDLMEEYHTWQNFGNSHRFSFCQYPFVISVAAKKIIIQRDSEQQMINIARQSLVDKVSRRQRPDMNILFLNMKVRRTHLVSDSLDELTRKRAD
Especificaciones
Especificaciones
NP_877497
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HPPLIPYTDFYNSTLDHIDLMEEYHTWQNFGNSHRFSFCQYPFVISVAAKKIIIQRDSEQQMINIARQSLVDKVSRRQRPDMNILFLNMKVRRTHLVSDSLDELTRKRAD
RUO
HECTD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
143279
HECTD2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ16050
HECTD2
Recombinant
wheat germ expression system