missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HCRTR2 Partial ORF (NP_001517, 1 a.a. - 54 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00003062-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166041

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein binds the hypothalamic neuropeptides orexin A and orexin B. A related gene (HCRTR1) encodes a G-protein coupled receptor that selectively binds orexin A. [provided by RefSeq]

Sequence: MSGTKLEDSPPCRNWSSASELNETQEPFLNPTDYDDEEFLRYLWREYLHPKEYE
Especificaciones

Especificaciones

NP_001517
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.68kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSGTKLEDSPPCRNWSSASELNETQEPFLNPTDYDDEEFLRYLWREYLHPKEYE
RUO
HCRTR2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3062
HCRTR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
OX2R
HCRTR2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales