Learn More
Abnova™ Human GUCA1C Partial ORF (NP_005450.2, 110 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009626-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181066
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KNKLLDMFMAVQALNGQQTLSPEEFINLVFHKIDINNDGELTLEEFINGMAKDQDLLEIVYKSFDFSNVLRVICNGKQPDMETDSSKSPDKAGLGKVKMK
Especificaciones
Especificaciones
NP_005450.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KNKLLDMFMAVQALNGQQTLSPEEFINLVFHKIDINNDGELTLEEFINGMAKDQDLLEIVYKSFDFSNVLRVICNGKQPDMETDSSKSPDKAGLGKVKMK
RUO
GUCA1C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9626
GUCA1C (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GCAP3/MGC120158/MGC120159
GUCA1C
Recombinant
wheat germ expression system