Learn More
Abnova™ Human GSTT2 Partial ORF (NP_000845, 145 a.a. - 244 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000845 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2953 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16189014
|
Abnova™
H00002953-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199014
|
Abnova™
H00002953-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Glutathione S-transferase (GSTs) theta 2 (GSTT2) is a member of a superfamily of proteins that catalyze the conjugation of reduced glutathione to a variety of electrophilic and hydrophobic compounds. Human GSTs can be divided into five main classes: Alpha, Mu, Pi, Theta, and Zeta. The theta class members GSTT1 and GSTT2 share 55% amino acid sequence identity and both are thought to have an important role in human carcinogenesis. The theta genes have a similar structure, being composed of five exons with identical exon/intron boundaries. [provided by RefSeq]
Sequence: WLEDKFLGDRPFLAGQQVTLADLMALEELMQPVALGYELFEGRPRLAAWRGRVEAFLGAELCQEAHSIILSILEQAAKKTLPTPSPEAYQAMLLRIARIPEspecificaciones
NP_000845 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC182032 | |
GSTT2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2953 | |
GSTT2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
WLEDKFLGDRPFLAGQQVTLADLMALEELMQPVALGYELFEGRPRLAAWRGRVEAFLGAELCQEAHSIILSILEQAAKKTLPTPSPEAYQAMLLRIARIP | |
RUO | |
GSTT2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |