Learn More
Abnova™ Human GPR4 Partial ORF (NP_005273.1, 263 a.a. - 362 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002828-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118844
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RVFSAYHSSLAFTSLNCVADPILYCLVNEGARSDVAKALHNLLRFLASDKPQEMANASLTLETPLTSKRNSTAKAMTGSWAATPPSQGDQVQLKMLPPAQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_005273.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
RVFSAYHSSLAFTSLNCVADPILYCLVNEGARSDVAKALHNLLRFLASDKPQEMANASLTLETPLTSKRNSTAKAMTGSWAATPPSQGDQVQLKMLPPAQ
RUO
GPR4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2828
GPR4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR4