missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPI7 Partial ORF (NP_060203.2, 566 a.a. - 644 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00054872-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16167766

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: EHQTWYFLVNTLCLALSQETYRNYFLGDDGEPPCGLCVEQGHDGATAAWQGGPGCDVLERDKGHGSPSTSEVLRGREKW
Especificaciones

Especificaciones

NP_060203.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.43kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EHQTWYFLVNTLCLALSQETYRNYFLGDDGEPPCGLCVEQGHDGATAAWQGGPGCDVLERDKGHGSPSTSEVLRGREKW
RUO
PIGG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54872
GPI7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434A1810/DKFZp434C1712/DKFZp434M1131/FLJ20265/FLJ39925/GPI7/LAS21/MGC131903/PRO4405/RLGS1930
PIGG
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales