Learn More
Abnova™ Human GNG5 Partial ORF (NP_005265, 1 a.a. - 64 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002787-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195581
  • en la oferta / 25 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sequence: MSGSSSVAAMKKVVQQLRLEAGLNRVKVSQAAADLKQFCLQNAQHDPLLTGVSSSTNPFRPQKV
Especificaciones
Especificaciones
NP_005265
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.78kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSGSSSVAAMKKVVQQLRLEAGLNRVKVSQAAADLKQFCLQNAQHDPLLTGVSSSTNPFRPQKV
RUO
GNG5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2787
GNG5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ92393
GNG5
Recombinant
wheat germ expression system