Learn More
Invitrogen™ Human Glypican 5 ELISA Kit
Human Glypican 5 quantitates human Glypican 5 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH224RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Glypican 5 quantitates human Glypican 5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 5.
Los proteoglicanos de sulfato de heparano de superficie celular se componen de un núcleo proteico asociado a la membrana sustituido por un número variable de cadenas de sulfato de heparano. Los miembros de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con glípicos (GRIPS) contienen una proteína central anclada a la membrana citoplasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. Estas proteínas pueden desempeñar un papel en el control de la división celular y la regulación del crecimiento. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].Especificaciones
A230034F01Rik; bA93M14.1; glipicano 5; glipicano proteoglicano 5; glipicano-5; GPC5; glipicano-5 secretado | |
1,3 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GPC5 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,3 a 300 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P78333 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
Glipicano 5 | |
4 h 45 min |