missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Glypican 5 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human Glypican 5 quantitates human Glypican 5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 5.
Los proteoglicanos de sulfato de heparano de superficie celular se componen de un núcleo proteico asociado a la membrana sustituido por un número variable de cadenas de sulfato de heparano. Los miembros de la familia de proteoglicanos de membrana integral relacionados con glípicos (GRIPS) contienen una proteína central anclada a la membrana citoplasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. Estas proteínas pueden desempeñar un papel en el control de la división celular y la regulación del crecimiento. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | A230034F01Rik; bA93M14.1; glipicano 5; glipicano proteoglicano 5; glipicano-5; GPC5; glipicano-5 secretado |
| Intervalo del ensayo | De 1,3 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P78333 |
| Símbolo de gen | GPC5 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido