Learn More
Abnova™ Human GFI1B Partial ORF (NP_004179, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008328-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198425
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: PRSFLVKSKMAHTYHQPRVQEDEPLWPPALTPVPRDQAPSNSPVLSTLFPNQCLDWTNLKREPELEQDQNLARMAPAPEGPIVLSRPQDGDSPLSDSPPFYKPSFSWDT
Especificaciones
Especificaciones
NP_004179
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PRSFLVKSKMAHTYHQPRVQEDEPLWPPALTPVPRDQAPSNSPVLSTLFPNQCLDWTNLKREPELEQDQNLARMAPAPEGPIVLSRPQDGDSPLSDSPPFYKPSFSWDT
RUO
GFI1B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8328
GFI1B (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GFI1B