missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GATA3 Partial ORF (NP_001002295.1, 103 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00002625-Q02.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168544

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: LGSHHTASPWNLSPFSKTSIHHGSPGPLSVYPPASSSSLSGGHASPHLFTFPPTPPKDVSPDPSLSTPGSAGSARQDEKECLKYQVPLPDSMKLESSH
Especificaciones

Especificaciones

NP_001002295.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LGSHHTASPWNLSPFSKTSIHHGSPGPLSVYPPASSSSLSGGHASPHLFTFPPTPPKDVSPDPSLSTPGSAGSARQDEKECLKYQVPLPDSMKLESSH
RUO
GATA3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2625
GATA3 (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HDR/MGC2346/MGC5199/MGC5445
GATA3
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales