Learn More
Abnova™ Human GADD45GIP1 Full-length ORF (NP_443082.2, 1 a.a. - 222 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre GADD45GIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 51.8kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16186503
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00090480-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
16196503
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00090480-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MAASVRQARSLLGVAATLAPGSRGYRARPPPRRRPGPRWPDPEDLLTPRWQLGPRYAAKQFARYGAASGVVPGSLWPSPEQLRELEAEEREWYPSLATMQESLRVKQLAEEQKRREREQHIAECMAKMPQMIVNWQQQQRENWEKAQADKERRARLQAEAQELLGYQVDPRSARFQELLQDLEKKERKRLKEEKQKRKKEARAAALAAAVAQDPAASGAPSS
Especificaciones
Especificaciones
GADD45GIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
51.8kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.