missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FZR1 Partial ORF (NP_057347.2, 1 a.a. - 101 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00051343-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166866

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MDQDYERRLLRQIVIQNENTMPRVTEMRRTLTPASSPVSSPSKHGDRFIPSRAGANWSVNFHRINENEKSPSQNRKAKDATSDNGKDGLAYSALLKNELLG
Especificaciones

Especificaciones

NP_057347.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDQDYERRLLRQIVIQNENTMPRVTEMRRTLTPASSPVSSPSKHGDRFIPSRAGANWSVNFHRINENEKSPSQNRKAKDATSDNGKDGLAYSALLKNELLG
RUO
FZR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51343
FZR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDC20C/CDH1/FZR/FZR2/HCDH/HCDH1/KIAA1242
FZR1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales