Learn More
Invitrogen™ Human FSH ELISA Kit
Human FSH quantitates human FSH in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH202RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194483
  • 606.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 31-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human FSH quantitates human FSH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FSH.
La hormona foliculoestimulante (FSH) es un miembro de la familia de la hormona glicoproteica. Los miembros de esta familia constan de una subunidad alfa idéntica y una subunidad beta específica de la hormona. El empalme alternativo produce dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína. La FSH es secretada por células gonadotropas en la glándula pituitaria y junto con la hormona luteinizante, induce la producción de óvulos y espermatozoides.
Especificaciones
Especificaciones
polipéptido beta de la hormona foliculoestimulante de clase 1; polipéptido beta de la hormona foliculoestimulante de clase 2; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; hormona foliculoestimulante beta; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; precursor de la hormona foliculoestimulante de la subunidad beta; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; Subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; hormona foliculoestimulante, polipéptido beta; cadena beta de folitropina; subunidad beta de folitropina; Folitropin, cadena beta; FSH; FSH-alfa; FSHB; FSH-B; Fshbeta; FSH-beta; HH24; LSH-alfa; Cadena beta de hormona estimulante de prefolículo; TSH-alfa
8 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
FSHB
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 8 a 2000 pg/ml
Biotina
Suero
P01225
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
Hormona estimulante de folículo
4 h 45 min