Learn More
Invitrogen™ Human FSH ELISA Kit
Código de producto. p-7219388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17144959 5 x 96 pruebas cada uno
17194483 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17144959 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH202RBX5
ELISA
Human FSH quantitates human FSH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FSH.
La hormona foliculoestimulante (FSH) es un miembro de la familia de la hormona glicoproteica. Los miembros de esta familia constan de una subunidad alfa idéntica y una subunidad beta específica de la hormona. El empalme alternativo produce dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína. La FSH es secretada por células gonadotropas en la glándula pituitaria y junto con la hormona luteinizante, induce la producción de óvulos y espermatozoides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso polipéptido beta de la hormona foliculoestimulante de clase 1; polipéptido beta de la hormona foliculoestimulante de clase 2; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; hormona foliculoestimulante beta; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; precursor de la hormona foliculoestimulante de la subunidad beta; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; Subunidad beta de la hormona foliculoestimulante; hormona foliculoestimulante, polipéptido beta; cadena beta de folitropina; subunidad beta de folitropina; Folitropin, cadena beta; FSH; FSH-alfa; FSHB; FSH-B; Fshbeta; FSH-beta; HH24; LSH-alfa; Cadena beta de hormona estimulante de prefolículo; TSH-alfa
Intervalo del ensayo De 8 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01225
Símbolo de gen FSHB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Hormona estimulante de folículo
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min