Learn More
Abnova™ Human FPR3 Partial ORF (NP_002021.3, 254 a.a. - 353 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002359-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118314
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: WFPYELIGILMAVWLKEMLLNGKYKIILVLINPTSSLAFFNSCLNPILYVFMGRNFQERLIRSLPTSLERALTEVPDSAQTSNTDTTSASPPEETELQAM
Especificaciones
Especificaciones
NP_002021.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
WFPYELIGILMAVWLKEMLLNGKYKIILVLINPTSSLAFFNSCLNPILYVFMGRNFQERLIRSLPTSLERALTEVPDSAQTSNTDTTSASPPEETELQAM
RUO
FPR3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2359
FPR3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FML2_HUMAN/FMLPY/FPRH1/FPRH2/FPRL2/RMLP-R-I
FPR3
Recombinant
wheat germ expression system