Learn More
Invitrogen™ Human Follistatin-like 1 ELISA Kit
Human Follistatin-like 1 quantitates human Follistatin-like 1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH198RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Follistatin-like 1 quantitates human Follistatin-like 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Follistatin-like 1.
Este gen codifica una proteína con similitud con la follistatina, una proteína de unión a la actividad. Contiene un módulo FS, una secuencia similar a la follistatina que contiene 10 residuos de cisteína conservados. Se cree que este producto genético es un autoantígeno asociado a la artritis reumatoide.Especificaciones
AI316791; AW107808; FLJ50214; FLJ52277; follistatina como 1; Tipo de follistatina 1; proteína similar a la follistatina 1; proteína relacionada con la follistatina 1; FRP; FSL1; Fstl; FSTL1; MIR198; OCC1; OCC-1; Proteína TGF-beta-inducible TSC-36; tsc36; TSC-36 | |
0,55 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Fstl1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,55 a 125 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q12841 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FSTL1 | |
4 h 45 min |