missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Follistatin-like 1 ELISA Kit
Human Follistatin-like 1 quantitates human Follistatin-like 1 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI316791; AW107808; FLJ50214; FLJ52277; follistatina como 1; Tipo de follistatina 1; proteína similar a la follistatina 1; proteína relacionada con la follistatina 1; FRP; FSL1; Fstl; FSTL1; MIR198; OCC1; OCC-1; Proteína TGF-beta-inducible TSC-36; tsc36; TSC-36 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,55 a 125 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,55 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17184949
|
Invitrogen™
EH198RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17874090
|
Invitrogen™
EH198RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17134483
|
Invitrogen™
EH198RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Follistatin-like 1 quantitates human Follistatin-like 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Follistatin-like 1.
This gene encodes a protein with similarity to follistatin, an activin-binding protein. It contains an FS module, a follistatin-like sequence containing 10 conserved cysteine residues. This gene product is thought to be an autoantigen associated with rheumatoid arthritis.Especificaciones
AI316791; AW107808; FLJ50214; FLJ52277; follistatina como 1; Tipo de follistatina 1; proteína similar a la follistatina 1; proteína relacionada con la follistatina 1; FRP; FSL1; Fstl; FSTL1; MIR198; OCC1; OCC-1; Proteína TGF-beta-inducible TSC-36; tsc36; TSC-36 | |
0,55 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Fstl1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FSTL1 | |
4 h 45 min |
De 0,55 a 125 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q12841 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |