Learn More
Invitrogen™ Human Flt-3 ELISA Kit
Human Flt-3 quantitates human Flt-3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH197RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Flt-3 quantitates human Flt-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Flt-3.
Este gen codifica una tirosina cinasa de receptor de clase III que regula la hematopoyesis. El receptor consta de un dominio extracelular compuesto por cinco dominios similares a la inmunoglobulina, una región transmembrana y un dominio de cinasa citoplasmática dividido en dos partes por un dominio de inserción de quinasa. El receptor se activa mediante la unión del ligando tirosina cinasa 3 relacionado con fms al dominio extracelular, lo que induce la formación de homodímeros en la membrana plasmática que conduce a la autofosforilación del receptor. Posteriormente, la cinasa del receptor activado fosforila y activa múltiples moléculas efectoras citoplasmáticas en vías que intervienen en la apoptosis, la proliferación y la diferenciación de células hematopoyéticas en la médula ósea. Las mutaciones que dan lugar a la activación constitutiva de este receptor dan lugar a leucemia mieloide aguda y a leucemia linfoblástica aguda.Especificaciones
B230315G04; CD135; antígeno CD135; cinasa fetal del hígado 2; cinasa fetal del hígado-2; receptor de citocinas FL; Flk2; Flk-2; FLT3; Flt-3; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; tirosina cinasa 3 similar a FMS; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; receptor del factor de crecimiento tirosina cinasa tipo III; Ly72; OTTHUMP00000214829; receptor de tirosina-proteína quinasa FLT3; RP11-153M24.3; tirosina cinasa 1 de células; STK1; STK-1 proteína de tirosina cinasa FLT3; receptor de tirosina cinasa flk-2; wmfl | |
0,24 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FLT3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,246 a 60 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P36888 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FLT3 (CD135) | |
4 h 45 min |