Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para Cadherina -3 humana
Descripción
El FLT-3 humano cuantifica el FLT-3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el FLT -3 humano natural y recombinante.
Este gen codifica una tirosina cinasa de receptor de clase III que regula la hematopoyesis. El receptor consta de un dominio extracelular compuesto por cinco dominios similares a la inmunoglobulina, una región transmembrana y un dominio de cinasa citoplasmática dividido en dos partes por un dominio de inserción de quinasa. El receptor se activa mediante la unión del ligando tirosina cinasa 3 relacionado con fms al dominio extracelular, lo que induce la formación de homodímeros en la membrana plasmática que conduce a la autofosforilación del receptor. Posteriormente, la cinasa del receptor activado fosforila y activa múltiples moléculas efectoras citoplasmáticas en vías que intervienen en la apoptosis, la proliferación y la diferenciación de células hematopoyéticas en la médula ósea. Las mutaciones que dan lugar a la activación constitutiva de este receptor dan lugar a leucemia mieloide aguda y a leucemia linfoblástica aguda.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | B230315G04; CD135; antígeno CD135; cinasa fetal del hígado 2; cinasa fetal del hígado-2; receptor de citocinas FL; Flk2; Flk-2; FLT3; Flt-3; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; tirosina cinasa 3 similar a FMS; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; receptor del factor de crecimiento tirosina cinasa tipo III; Ly72; OTTHUMP00000214829; receptor de tirosina-proteína quinasa FLT3; RP11-153M24.3; tirosina cinasa 1 de células; STK1; STK-1 proteína de tirosina cinasa FLT3; receptor de tirosina cinasa flk-2; wmfl |
| Intervalo del ensayo | De 0,246 a 60 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,24 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P36888 |
| Símbolo de gen | FLT3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |