Learn More
Abnova™ Human FLJ37201 Full-length ORF (AAH43217.1, 1 a.a. - 199 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00283011-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16169813
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MKNRKTLHRAKNEDLDPVLIEWVRQQRSKDTPLTGLLVVKQARIYHEELNFEGECEYSGGWLQKFKKCLGIKYLQICCEKASPDDEATENYIDEFAKVISDENLSPEQIYSADETALYWCYVPRKTLTMANKRATTDVKDTKQKLTVLECANAAGTHKIKLAVIGNSLYPRCLKGVHNLPVHCYAHKKASVTGNLFQLV
Especificaciones
Especificaciones
AAH43217.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ37201
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
283011
FLJ37201 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKNRKTLHRAKNEDLDPVLIEWVRQQRSKDTPLTGLLVVKQARIYHEELNFEGECEYSGGWLQKFKKCLGIKYLQICCEKASPDDEATENYIDEFAKVISDENLSPEQIYSADETALYWCYVPRKTLTMANKRATTDVKDTKQKLTVLECANAAGTHKIKLAVIGNSLYPRCLKGVHNLPVHCYAHKKASVTGNLFQLV
RUO
FLJ37201
Recombinant
wheat germ expression system