Learn More
Abnova™ Human FLJ25680 Partial ORF (NP_694948.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00134187-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181847
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AGHRPSNHFCPLPGSGGGGPRGPMPLRVDTLTWLSTQAAPGRVMVWPAVRPGICPGPDVWRIPLGPLPHEFRGWIAPCRPRLGASEAGDWLRRPSEGAL
Especificaciones
Especificaciones
NP_694948.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AGHRPSNHFCPLPGSGGGGPRGPMPLRVDTLTWLSTQAAPGRVMVWPAVRPGICPGPDVWRIPLGPLPHEFRGWIAPCRPRLGASEAGDWLRRPSEGAL
RUO
POU5F2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
134187
FLJ25680 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686P02123/FLJ25680/SPRM-1
POU5F2
Recombinant
wheat germ expression system