Learn More
Invitrogen™ Human FGF-16 ELISA Kit
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH185RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-16.
Desempeña una función importante en la regulación del desarrollo embrionario, la proliferación celular y la diferenciación celular, y es necesario para la proliferación cardiomiocitaria normal y el desarrollo cardíaco.Especificaciones
FGF; FGF16; FGF-16; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 16; fusión metacarpial 4-5; MF4 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FGF16 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O43320 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FGF16 | |
4 h 45 min |