missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human FGF-16 ELISA Kit
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | FGF; FGF16; FGF-16; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 16; fusión metacarpial 4-5; MF4 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17144939
|
Invitrogen™
EH185RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194463
|
Invitrogen™
EH185RB |
96 pruebas |
654.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-16.
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation, and is required for normal cardiomyocyte proliferation and heart development.Especificaciones
FGF; FGF16; FGF-16; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 16; fusión metacarpial 4-5; MF4 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FGF16 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FGF16 | |
4 h 45 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O43320 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |