Learn More
Abnova™ Human FDX1 Partial ORF (NP_004100.1, 85 a.a. - 183 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004100.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2230 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118044
|
Abnova™
H00002230-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108044
|
Abnova™
H00002230-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The product of this gene is a small iron-sulfur protein that transfers electrons from NADPH through ferredoxin reductase to a terminal cytochrome P450. This particular oxidation/reduction system is found in steroidogenic tissues, and is involved with the synthesis of bile acid and vitamin D. In addition to the expressed gene at this chromosomal locus (11q22), there are pseudogenes located on chromosomes 20 and 21. This gene product has been identified in a number of different tissues but all forms have been shown to be identical and are not tissue specific. [provided by RefSeq]
Sequence: VGDSLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTDRSRLGCQICLTKSMDNMTVRVPETVADARQSIDVGKTEspecificaciones
NP_004100.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADX/FDX/LOH11CR1D | |
FDX1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2230 | |
FDX1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VGDSLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTDRSRLGCQICLTKSMDNMTVRVPETVADARQSIDVGKT | |
RUO | |
FDX1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |