missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Fc gamma RIIB / CD32b Protein, HSA,His Tag

263.93€ - 2639.24€

Especificaciones

Número de acceso NP_003992.3
Peso molecular 88.2 kDa
Fuente Human CD32b Protein, HSA,His Tag (CDB-H52S9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 217 (Accession # P31994-1).
Inmunógeno Ala 46 - Pro 217
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17186201
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CDB-H52S9-1MG
1 mg
2639.24€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17176201
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CDB-H52S9-100UG
100 μg
359.89€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17196201
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CDB-H52S9-50UG
50 μg
263.93€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Receptors for the Fc region of IgG (Fc γ R) are members of the Ig superfamily that function in the activation or inhibition of immune responses. Three classes of human Fc γ Rs: RI (CD64), RII (CD32), and RIII (CD16), which generate multiple isoforms, are recognized. There are three genes for human Fcγ RII /CD32 (A, B, and C) and one for mouse Fcγ RII B (CD32B). CD32 is a low affinity receptor for IgG. Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b (FCGR2B) is also known as CD32b, FCG2, IGFR2. CD32B is expressed on B cells and myeloid dendritic cells. Ligation of CD32B on B cells downregulates antibody production and may, in some circumstances, promote apoptosis. Co-ligation of CD32B on dendritic cells inhibits maturation and blocks cell activation. CD32B may also be a target for monoclonal antibody therapy for malignancies.

This protein carries a HSA tag at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. The protein has a calculated MW of 88.2 kDa. The protein migrates as 80-100 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to Glycosylation.
Especificaciones

Especificaciones

NP_003992.3
Human CD32b Protein, HSA,His Tag (CDB-H52S9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 217 (Accession # P31994-1).
-20°C
Fc gamma RIIB / CD32b
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Fc Receptors
88.2 kDa
Ala 46 - Pro 217
FCGR2B,CD32b,CD32,FCG2,IGFR2,CDw32
Unconjugated
HSA Tag and His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications