Learn More
Abnova™ Human FBLIM1 Partial ORF (NP_060026, 270 a.a. - 373 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060026 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54751 |
Peso molecular | 37.18kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16117726
|
Abnova™
H00054751-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107726
|
Abnova™
H00054751-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein with an N-terminal filamin-binding domain, a central proline-rich domain, and, multiple C-terminal LIM domains. This protein localizes at cell junctions and may link cell adhesion structures to the actin cytoskeleton. This protein may be involved in the assembly and stabilization of actin-filaments and likely plays a role in modulating cell adhesion, cell morphology and cell motility. This protein also localizes to the nucleus and may affect cardiomyocyte differentiation after binding with the CSX/NKX2-5 transcription factor. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHVKRSAAGCCEspecificaciones
NP_060026 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.18kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAL/DKFZp434G171/FBLP-1/FBLP1/RP11-169K16.5 | |
FBLIM1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54751 | |
FBLIM1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHVKRSAAGCC | |
RUO | |
FBLIM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |