Learn More
Abnova™ Human ERG Partial ORF (NP_004440.1, 1 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002078-Q02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013975
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MIQTVPDPAAHIKEALSVVSEDQSLFECAYGTPHLAKTEMTASSSSDYGQTSKMSPRVPQQDWLSQPPARVTIKMECNPSQVNGSRNSPDECSVAKGGKMVGSPDTVGMNYGSYMEEKHM
Especificaciones
Especificaciones
NP_004440.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.83kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MIQTVPDPAAHIKEALSVVSEDQSLFECAYGTPHLAKTEMTASSSSDYGQTSKMSPRVPQQDWLSQPPARVTIKMECNPSQVNGSRNSPDECSVAKGGKMVGSPDTVGMNYGSYMEEKHM
RUO
ERG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2078
ERG (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
erg-3/p55
ERG
Recombinant
wheat germ expression system