Learn More
Abnova™ Human ERC1 Partial ORF (NP_055879.1, 850 a.a. - 947 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055879.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23085 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16104416
|
Abnova™
H00023085-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16194406
|
Abnova™
H00023085-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of a family of RIM-binding proteins. RIMs are active zone proteins that regulate neurotransmitter release. This gene has been found fused to the receptor-type tyrosine kinase gene RET by gene rearrangement due to the translocation t(10;12)(q11;p13). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KHLEEVLEMKQEALLAAISEKDANIALLELSSSKKKTQEEVAALKREKDRLVQQLKQQTQNRMKLMADNYEDDHFKSSHSNQTNHKPSPDQDEEEGIWEspecificaciones
NP_055879.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Cast2/ELKS/KIAA1081/MGC12974/RAB6IP2 | |
ERC1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23085 | |
ERC1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KHLEEVLEMKQEALLAAISEKDANIALLELSSSKKKTQEEVAALKREKDRLVQQLKQQTQNRMKLMADNYEDDHFKSSHSNQTNHKPSPDQDEEEGIW | |
RUO | |
ERC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |