Learn More
Invitrogen™ Human EphA1 ELISA Kit
Human EphA1 quantitates human EphA1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH172RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human EphA1 quantitates human EphA1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EphA1.
Este gen pertenece a la subfamilia de receptores de efrinas de la familia de las proteínas-tirosinas quinasas. La EPH y los receptores relacionados con la EPH han estado implicados en la mediación de eventos del desarrollo, particularmente en el sistema nervioso. Los receptores de la subfamilia EPH suelen tener un único dominio quinasa y una región extracelular que contiene un dominio rico en Cys y 2 repeticiones de fibronectina de tipo III. Los receptores de efrinas se dividen en 2 grupos en función de la similitud de sus secuencias de dominio extracelular y de sus afinidades para la unión de ligandos de efrina-A y efrina-B. Este gen se expresa en algunas líneas celulares de cáncer humano y está implicado en la carcinogénesis.Especificaciones
5730453L17Rik; AL033318; quinasa de células madre embrionarias; EPH; receptor Eph A1; tirosina quinasa EPH; tirosina quinasa EPH 1; EPHA1; receptor de efrinas EphA1; receptor de efrinas tipo A 1; EPHT; EPHT1; secuencia amplificada del hepatoma productor de eritropoyetina; receptor del hepatoma productor de eritropoyetina; Esk; hEpha1; mEpha1; MGC163163; oncogén EPH; variante 1 de EPHA1 soluble; variante 2 de EPHA1 soluble; receptor de tirosina-proteína quinasa EPH; receptor de tirosina-proteína quinasa ESK | |
0,085 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
EPHA1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,085 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P21709 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
EphA1 | |
4 h 45 min |