Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para EphA1 humano
Descripción
La EphA1 humana cuantifica la EphA1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el EphA1 humano natural y recombinante.
Este gen pertenece a la subfamilia de receptores de efrinas de la familia de las proteínas-tirosinas quinasas. La EPH y los receptores relacionados con la EPH han estado implicados en la mediación de eventos del desarrollo, particularmente en el sistema nervioso. Los receptores de la subfamilia EPH suelen tener un único dominio quinasa y una región extracelular que contiene un dominio rico en Cys y 2 repeticiones de fibronectina de tipo III. Los receptores de efrinas se dividen en 2 grupos en función de la similitud de sus secuencias de dominio extracelular y de sus afinidades para la unión de ligandos de efrina-A y efrina-B. Este gen se expresa en algunas líneas celulares de cáncer humano y está implicado en la carcinogénesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 5730453L17Rik; AL033318; quinasa de células madre embrionarias; EPH; receptor Eph A1; tirosina quinasa EPH; tirosina quinasa EPH 1; EPHA1; receptor de efrinas EphA1; receptor de efrinas tipo A 1; EPHT; EPHT1; secuencia amplificada del hepatoma productor de eritropoyetina; receptor del hepatoma productor de eritropoyetina; Esk; hEpha1; mEpha1; MGC163163; oncogén EPH; variante 1 de EPHA1 soluble; variante 2 de EPHA1 soluble; receptor de tirosina-proteína quinasa EPH; receptor de tirosina-proteína quinasa ESK |
| Intervalo del ensayo | De 0,085 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,085 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P21709 |
| Símbolo de gen | EPHA1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |