Learn More
Invitrogen™ Human Eotaxin 3 ELISA Kit
Human Eotaxin 3 quantitates human Eotaxin 3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH171RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Eotaxin 3 quantitates human Eotaxin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Eotaxin 3.
La eotaxina-3 es una pequeña citoquina perteneciente a la familia de las quimiocinas CC, también denominada CCL26, ligando de quimiocina 26 (motivo C-C). Las quimiocinas desempeñan un papel fundamental en la salud y la enfermedad al controlar la migración y la localización tisular de tipos específicos de células que expresan sus receptores análogos. La eotaxina-3 es quimiotáctica para los eosinófilos y los basófilos y provoca sus efectos mediante la unión al receptor de quimiocinas CCR3 de la superficie celular. Se expresa en diversos tejidos, como el corazón, el pulmón y el ovario, así como en las células endoteliales que han sido estimuladas con la citocina interleucina 4. Este gen de la quimiocina se encuentra en el cromosoma 7 humano. La eotaxina 3 induce la migración de eosinófilos y basófilos solo a una concentración 10 veces mayor que la eotaxina.Especificaciones
quimiocina CC IMAC; quimiocina con motivo C-C 26; ligando de quimiocina con motivo C-C 26; CCL26; Ccl26l; ligando de quimiocina (con motivo C-C) 26; quimiocina N1; eotaxina3; eotaxina-3; IMAC; proteína inflamatoria de macrófagos 4-alfa; MGC126714; MIP-4 A; MIP-4 alfa; MIP-4-alfa; PRO242; SCYA26; SCYA26MIP-4-alfa; citoquina pequeña inducible A26; citoquina pequeña inducible subfamilia A (Cys-Cys), miembro 26; citoquina pequeña inducible A26; quimiocina-1 del estroma tímico; TSC-1; UNQ216; UNQ216/PRO242 | |
28 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CCL26 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 28 a 7000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9Y258 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
Eotaxina 3 | |
4 h 45 min |