missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Eotaxin 3 ELISA Kit
Human Eotaxin 3 quantitates human Eotaxin 3 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | quimiocina CC IMAC; quimiocina con motivo C-C 26; ligando de quimiocina con motivo C-C 26; CCL26; Ccl26l; ligando de quimiocina (con motivo C-C) 26; quimiocina N1; eotaxina3; eotaxina-3; IMAC; proteína inflamatoria de macrófagos 4-alfa; MGC126714; MIP-4 A; MIP-4 alfa; MIP-4-alfa; PRO242; SCYA26; SCYA26MIP-4-alfa; citoquina pequeña inducible A26; citoquina pequeña inducible subfamilia A (Cys-Cys), miembro 26; citoquina pequeña inducible A26; quimiocina-1 del estroma tímico; TSC-1; UNQ216; UNQ216/PRO242 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17194919
|
Invitrogen™
EH171RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17874080
|
Invitrogen™
EH171RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17144453
|
Invitrogen™
EH171RB |
96 pruebas |
654.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Eotaxin 3 quantitates human Eotaxin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Eotaxin 3.
Eotaxin-3 is a small cytokine belonging to the CC chemokine family that is also called CCL26, Chemokine (C-C motif) ligand 26. Chemokines play pivotal roles in health and disease by controlling migration and tissue localization of specific types of cells expressing their cognate receptors. Eotaxin-3 is chemotactic for eosinophils and basophils and elicits its effects by binding to the cell surface chemokine receptor CCR3. It is expressed by several tissues including heart, lung and ovary, and in endothelial cells that have been stimulated with the cytokine interleukin 4. This gene for chemokine is located on human chromosome 7. Eotaxin-3 induced migration of eosinophils and basophils only at a 10-fold higher concentration than eotaxin.Especificaciones
quimiocina CC IMAC; quimiocina con motivo C-C 26; ligando de quimiocina con motivo C-C 26; CCL26; Ccl26l; ligando de quimiocina (con motivo C-C) 26; quimiocina N1; eotaxina3; eotaxina-3; IMAC; proteína inflamatoria de macrófagos 4-alfa; MGC126714; MIP-4 A; MIP-4 alfa; MIP-4-alfa; PRO242; SCYA26; SCYA26MIP-4-alfa; citoquina pequeña inducible A26; citoquina pequeña inducible subfamilia A (Cys-Cys), miembro 26; citoquina pequeña inducible A26; quimiocina-1 del estroma tímico; TSC-1; UNQ216; UNQ216/PRO242 | |
28 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CCL26 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
Eotaxina 3 | |
4 h 45 min |
De 28 a 7000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9Y258 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |