Learn More
Abnova™ Human ENTH Partial ORF (NP_055481.1, 161 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009685-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16161146
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GVSSDSVGGFRYSERYDPEPKSKWDEEWDKNKSAFPFSDKLGELSDKIGSTIDDTISKFRRKDREDSPERCSDSDEEKKARRGRSPKGEFKDEEETVTTKH
Especificaciones
Especificaciones
NP_055481.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GVSSDSVGGFRYSERYDPEPKSKWDEEWDKNKSAFPFSDKLGELSDKIGSTIDDTISKFRRKDREDSPERCSDSDEEKKARRGRSPKGEFKDEEETVTTKH
RUO
CLINT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9685
ENTH (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLINT/ENTH/EPN4/EPNR/EPSINR/FLJ46753/KIAA0171
CLINT1
Recombinant
wheat germ expression system