Learn More
Invitrogen™ Human eNOS/NOS3 ELISA Kit
Human eNOS/NOS3 quantitates human eNOS/NOS3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH169RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human eNOS/NOS3 quantitates human eNOS/NOS3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human eNOS/NOS3.
El óxido nítrico (NO) es un radical libre inorgánico y gaseoso que transporta diversos mensajes entre las células. La vasorrelajación, la neurotransmisión y la citotoxicidad pueden potenciarse mediante la respuesta celular al NO. La producción de NO está mediada por miembros de la familia de la óxido nítrico sintasa (NOS). La NOS cataliza la oxidación de la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Se han clonado dos isoformas constitutivas, la NOS cerebral o neuronal (b o nNOS, tipo I) y la NOS de las células endoteliales (eNOS, tipo III), y una isoforma inducible (iNOS, tipo II). Todas las isoformas de NOS contienen dominios de unión a calmodulina, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), flavina adenina dinucleótido (FAD) y flavina mononucleótido (FMN).Especificaciones
2310065A03Rik; cNOS; NOS constitutiva; Ecnos; EC-NOS; óxido nítrico sintasa endotelial; óxido nítrico sintasa endotelial 3; óxido nítrico sintasa endotelial NOS3; NOS endotelial; eNOS; e-NOS; óxido nítrico sintasa; óxido nítrico sintasa 3; óxido nítrico sintasa 3 (célula endotelial); óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20-21; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta21; óxido nítrico sintasa 3, célula endotelial; óxido nítrico sintasa, endotelial; NOS; NOS tipo III; Nos3; Nos-3; NOSIII; OTTHUMP00000213183 | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NOS3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P29474 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
eNOS | |
4 h 45 min |