Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para eNOS/NOS3 humana
Código de producto. p-7219350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17164919 5 x 96 pruebas cada uno
17854080 10 × 96 pruebas paquete de 10
17114453 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17164919
Marca: Invitrogen™ EH169RBX5
La eNOS/NOS3 humana cuantifica la eNOS/NOS3 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La eNOS/NOS3 humana cuantifica la eNOS/NOS3 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la eNOS/NOS3 humana natural y recombinante.
El óxido nítrico (NO) es un radical libre inorgánico y gaseoso que transporta diversos mensajes entre las células. La vasorrelajación, la neurotransmisión y la citotoxicidad pueden potenciarse mediante la respuesta celular al NO. La producción de NO está mediada por miembros de la familia de la óxido nítrico sintasa (NOS). La NOS cataliza la oxidación de la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Se han clonado dos isoformas constitutivas, la NOS cerebral o neuronal (b o nNOS, tipo I) y la NOS de las células endoteliales (eNOS, tipo III), y una isoforma inducible (iNOS, tipo II). Todas las isoformas de NOS contienen dominios de unión a calmodulina, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), flavina adenina dinucleótido (FAD) y flavina mononucleótido (FMN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2310065A03Rik; cNOS; NOS constitutiva; Ecnos; EC-NOS; óxido nítrico sintasa endotelial; óxido nítrico sintasa endotelial 3; óxido nítrico sintasa endotelial NOS3; NOS endotelial; eNOS; e-NOS; óxido nítrico sintasa; óxido nítrico sintasa 3; óxido nítrico sintasa 3 (célula endotelial); óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta20-21; óxido nítrico sintasa 3, variante del transcrito eNOS-delta21; óxido nítrico sintasa 3, célula endotelial; óxido nítrico sintasa, endotelial; NOS; NOS tipo III; Nos3; Nos-3; NOSIII; OTTHUMP00000213183
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P29474
Símbolo de gen NOS3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo eNOS
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min