missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ENO3 Partial ORF (NP_001967, 228 a.a. - 277 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001967 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2027 |
Peso molecular | 31.24kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107674
|
Abnova™
H00002027-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197664
|
Abnova™
H00002027-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes one of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in skeletal muscle cells in the adult. A switch from alpha enolase to beta enolase occurs in muscle tissue during development in rodents. Mutations in this gene can be associated with metabolic myopathies that may result from decreased stability of the enzyme. Two transcripts have been identified for this gene that differ only in their 5' UTR. [provided by RefSeq]
Sequence: KTAIQAAGYPDKVVIGMDVAASEFYRNGKYDLDFKSPDDPARHITGEKLGEspecificaciones
NP_001967 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.24kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MSE | |
ENO3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2027 | |
ENO3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KTAIQAAGYPDKVVIGMDVAASEFYRNGKYDLDFKSPDDPARHITGEKLG | |
RUO | |
ENO3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |