Learn More
Abnova™ Human EMP3 Partial ORF (NP_001416.1, 25 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002014-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16164501
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: DKSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQV
Especificaciones
Especificaciones
NP_001416.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
30.58kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DKSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQV
RUO
EMP3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2014
EMP3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
YMP
EMP3
Recombinant
wheat germ expression system