Learn More
Abnova™ Human EIF4E2 Partial ORF (NP_004837, 146 a.a. - 245 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009470-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16190746
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RCWENLILAMLGEQFMVGEEICGAVVSVRFQEDIISIWNKTASDQATTARIRDTLRRVLNLPPNTIMEYKTHTDSIKMPGRLGPQRLLFQNLWKPRLNVP
Especificaciones
Especificaciones
NP_004837
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RCWENLILAMLGEQFMVGEEICGAVVSVRFQEDIISIWNKTASDQATTARIRDTLRRVLNLPPNTIMEYKTHTDSIKMPGRLGPQRLLFQNLWKPRLNVP
RUO
EIF4E2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9470
EIF4E2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
4E-LP/4EHP/EIF4EL3/IF4e
EIF4E2
Recombinant
wheat germ expression system