Learn More
Abnova™ Human EIF2AK4 Partial ORF (AAH09350, 730 a.a. - 829 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre EIF2AK4 (Human) Recombinant Protein (Q02)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 36.41kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102997
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00440275-Q02.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16112997
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00440275-Q02.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
EIF2AK4 belongs to a family of kinases that phosphorylate the alpha subunit of eukaryotic translation initiation factor-2 (EIF2S1; MIM 603907) to downregulate protein synthesis in response to varied cellular stresses (Berlanga et al., 1999 [PubMed 10504407]).[supplied by OMIM]
Sequence: YETQVQTRLQTSLANLHQKSSEIEILAVDLPKETILQFLSLEWDADEQAFNTTVKQLLSRLPKQRYLKLVCDEIYNIKVEKKVSVLFLYSYRDDYYRILF
Especificaciones
Especificaciones
EIF2AK4 (Human) Recombinant Protein (Q02)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.41kDa