Learn More
Abnova™ Human EGLN3 Partial ORF (AAH10992.2, 94 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00112399-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101337
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EMPLGHIMRLDLEKIALEYIVPCLHEVGFCYLDNFLGEVVGDCVLERVKQLHCTGALRDGQLAGPRAGVSKRHLRGDQITWIGGNEEGCEAISFLLSLID
Especificaciones
Especificaciones
AAH10992.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EMPLGHIMRLDLEKIALEYIVPCLHEVGFCYLDNFLGEVVGDCVLERVKQLHCTGALRDGQLAGPRAGVSKRHLRGDQITWIGGNEEGCEAISFLLSLID
RUO
EGLN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
112399
EGLN3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21620/HIFPH3/MGC125998/MGC125999/PHD3
EGLN3
Recombinant
wheat germ expression system