Learn More
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Kit
Human ECM-1 quantitates human ECM-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH165RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human ECM-1 quantitates human ECM-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ECM-1.
El componente secretor es un receptor de transporte epitelial para IgA e IgM poliméricas. Se ha demostrado que el anticuerpo al componente secretor es útil para identificar carcinomas glandulares.Especificaciones
AI663821; ECM1; proteína de matriz extracelular 1; p85; RP11-54A4.6; componente secretor p85; proteína del tejido testicular Li 61; URBWD | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ECM1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 24 a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q16610 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Plasma, 50 µl; suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
ECM1 | |
4 h 45 min |