Learn More
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La ECM-1 humana cuantifica la ECM-1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ECM-1 humano natural y recombinante.
El componente secretor es un receptor de transporte epitelial para IgA e IgM poliméricas. Se ha demostrado que el anticuerpo al componente secretor es útil para identificar carcinomas glandulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI663821; ECM1; proteína de matriz extracelular 1; p85; RP11-54A4.6; componente secretor p85; proteína del tejido testicular Li 61; URBWD |
| Intervalo del ensayo | De 24 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q16610 |
| Símbolo de gen | ECM1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |