Learn More
Abnova™ Human DTX3 Partial ORF (NP_848597, 201 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00196403-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16112357
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MCGRFYGQLVGNQPQNGRMLVSKDATLLLPSYEKYGTIVIQYVFPPGVQGAEHPNPGVRYPGTTRVAYLPDCPEGNKVLTLFRKAFDQRLTFTIGTSMTT
Especificaciones
Especificaciones
NP_848597
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MCGRFYGQLVGNQPQNGRMLVSKDATLLLPSYEKYGTIVIQYVFPPGVQGAEHPNPGVRYPGTTRVAYLPDCPEGNKVLTLFRKAFDQRLTFTIGTSMTT
RUO
DTX3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
196403
DTX3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ34766/MGC138863/MGC138864/RNF154
DTX3
Recombinant
wheat germ expression system